Få mere at vide
2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30049328
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049328 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049328 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0991.09
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile
CAS 59242-93-2
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 Cl N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. H (Pharmeuropa), Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity H, Sibutramine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C14H14ClN/c1-3-9-14(11-16,10-4-2)12-5-7-13(15)8-6-12/h3-8H,1-2,9-10H2
SMIL Clc1ccc(cc1)C(CC=C)(CC=C)C#N
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-2-prop-2-enylpent-4-enenitrile
Molekylvægt (g/mol) 231.72
Mængde 50 mg
Formel vægt 231.0815 g/mol