Få mere at vide
2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile |
| CAS | 59242-93-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 Cl N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. H (Pharmeuropa), Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity H, Sibutramine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN/c1-3-9-14(11-16,10-4-2)12-5-7-13(15)8-6-12/h3-8H,1-2,9-10H2 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(CC=C)(CC=C)C#N |
| IUPAC navn | 2-(4-chlorophenyl)-2-prop-2-enylpent-4-enenitrile |
| Vis mere |