Få mere at vide
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid |
| CAS | 6258-30-6 |
| Molekylær formel | C10H11ClO2 |
| MDL nummer | MFCD00044814 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(O)C(C)(C1=CC=C(Cl)C=C1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.65 |
| Procent renhed | 98% |