Få mere at vide
2-(4-chlorphenyl)-2-methylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 211.69 |
| Procent renhed | 99% |