Få mere at vide
2-(4-chlorphenyl)-1H-indol-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10417252
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10417252 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10417252 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03034CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS 1217-83-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C15H10ClNO
MDL nummer MFCD00047160
Mængde 250 mg
Synonym 2-4-chlorophenyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-4-chlorophenyl, 2-4-chlorophenyl-3-formyl-indole, 2-4-chlorophenyl indole-3-carbaldehyde, 2-4-chlorophenyl indole-3-carboxaldehyde
InChI nøgle LISKDSDZIWRRTD-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C1=C(C=O)C2=CC=CC=C2N1
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)-lH-indol-3-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 255.70
PubChem CID 2797336
Formel vægt 255.7
Procent renhed 97%