Få mere at vide
(2-(4-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl)methanaminhydrochlorid, 97 %, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10196802
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10196802 250 mg 250mg
10055682 1 g 1g
10737885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10196802 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01299CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-35-0
Molekylær formel C10H10Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 261.16
MDL nummer MFCD05865127
InChI nøgle PNBZPHKDYJHRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanaminehydrochloride, bestipharma 584-709, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hcl, 2-4-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2794737
SMIL Cl.NCC1=CSC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(4-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn [2-(4-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methanamin;hydrochlorid
Formel vægt 261.18
Procent renhed 97%
Grad Teknisk