Få mere at vide
2-(4-Chlorophenoxy)ethanol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30802947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30802947 25 g 25g
30798613 5 g 5g
30794114 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30802947 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1117025g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenoxy)ethanol
CAS 1892-43-9
Molekylær formel C8H9ClO2
MDL nummer MFCD00014036
Mængde 25 g
SMIL ClC1=CC=C(OCCO)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 172.61
Procent renhed 98%