missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Chlorophenoxy)aniline, TRC

Artikelnummer. 30349293
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30349293 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3749802.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenoxy)aniline
CAS 2770-11-8
Molekylær formel C12 H10 Cl N O
Mængde 2.5 g
Synonym 2-(4-Chlorophenoxy)benzenamine, o-(p-Chlorophenoxy)aniline, 2-Amino-4'-chlorodiphenyl Ether
InChI formel InChI=1S/C12H10ClNO/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8H,14H2
SMIL Nc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 2-(4-chlorophenoxy)aniline
Molekylvægt (g/mol) 219.67
Formel vægt 219.0451
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.