missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Chlorophenoxy)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorophenoxy)aniline |
| CAS | 2770-11-8 |
| Molekylær formel | C12 H10 Cl N O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenoxy)benzenamine, o-(p-Chlorophenoxy)aniline, 2-Amino-4'-chlorodiphenyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8H,14H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 2-(4-chlorophenoxy)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.67 |
| Formel vægt | 219.0451 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?