Få mere at vide
2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropaannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10531122
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531122 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10354102 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531122 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00164EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 24889-11-0
Molekylær formel C10H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 195.65
MDL nummer MFCD00203862
InChI nøgle JENFRDUXBGWJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanenitrile, 2-p-chlorophenoxy-2-methyl-propionitrile, 2-p-chloro-phenoxy-2-methyl-propionitrile, propanenitrile,2-4-chlorophenoxy-2-methyl, propanenitrile, 2-4-chlorophenoxy-2-methyl
PubChem CID 2781321
IUPAC navn 2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropaannitril
SMIL CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile
CAS min % 97.0
Mængde 10 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel ClC6H4OC(CH3)2CN
Formel vægt 195.65
Procent renhed 97%