Få mere at vide
2-[4-(chlormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561944
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10561944 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10421704 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561944 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53024DA
Kemiske identifikatorer
CAS 613239-76-2
Molekylær formel C13H9ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 271.67
MDL nummer MFCD09817479
InChI nøgle JTXHHQDYEHXWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl chloride, 2-4-chloromethyl-phenyl 5-trifluoromethyl-pyridine, 2-4-chloromethyl-phenyl-5-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 22280067
IUPAC navn 2-[4-(chlormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(CCl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 271.67
Procent renhed 95%