Få mere at vide
2-[4-(chlormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 271.67 |
| Procent renhed | 95% |