Få mere at vide
2-(4-Chlorobenzyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorobenzyl)pyridine |
| CAS | 4350-41-8 |
| Molekylær formel | C12H10NCl |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN/c13-11-6-4-10(5-7-11)9-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2 |
| SMIL | Clc1ccc(Cc2ccccn2)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[(4-chlorophenyl)methyl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.66 |