missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, TRC

Artikelnummer. 30363385
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363385 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3271001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
CAS 6318-51-0
Molekylær formel C12 H8 Cl N O
Mængde 1 g
Synonym (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, p-chlorophenyl 2-pyridyl (6CI,8CI), (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, 2-(p-Chlorobenzoyl)pyridine, NSC 31646, Carbinoxamine Related Compound A (USP)
InChI formel InChI=1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H
SMIL Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2
IUPAC navn (4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 217.65
Formel vægt 217.0294
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.