Få mere at vide
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine |
| CAS | 6318-51-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H8 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, p-chlorophenyl 2-pyridyl (6CI,8CI), (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, 2-(p-Chlorobenzoyl)pyridine, NSC 31646, Carbinoxamine Related Compound A (USP), Carbinoxamine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| Vis mere |