Få mere at vide
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049723
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049723 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049723 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1135.020025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
CAS 6318-51-0
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H8 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, p-chlorophenyl 2-pyridyl (6CI,8CI), (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, 2-(p-Chlorobenzoyl)pyridine, NSC 31646, Carbinoxamine Related Compound A (USP), Carbinoxamine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H
SMIL Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2
IUPAC navn (4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 217.65
Mængde 25 mg
Formel vægt 217.0294 g/mol