Få mere at vide
2-(4-klor-3-nitrobenzoyl) benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30361455
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30361455 5 g
1 options
Artikelnummer. 30361455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3684355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic Acid
CAS 85-54-1
Molekylær formel C14H8ClNO5
Mængde 5 g
Synonym 2-(3-Nitro-4-chlorobenzoyl)benzoic acid, 2-(4'-Chloro-3'-nitrobenzoyl)benzoic acid, 2-[(4-Chloro-3-nitrophenyl)carbonyl]benzoic acid, 3'-Nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, 4-Chloro-3-nitrobenzophenone-2'-carboxylic acid, NSC 15366
InChI formel InChI=1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)
SMIL OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-(4-chlor-3-nitrobenzoyl) benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 305.67
Formel vægt 305.0091