missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoyl]-benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoyl]-benzoic Acid |
| CAS | 68592-12-1 |
| Molekylær formel | C14H8Cl2O5S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | o-[4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoyl]-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl2O5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19) |
| SMIL | ClC1=C(S(Cl)(=O)=O)C=C(C(C2=CC=CC=C2C(O)=O)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-(4-chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.18 |
| Formel vægt | 357.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?