Få mere at vide
(±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)propionic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mecoprop D3 (phenyl D3) |
| CAS | 352431-15-3 |
| Molekylær formel | C10 2H3 H8 Cl O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)- (9 CI), Mecoprop D3 (phenyl D3), Mecoprop-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7 H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C)C(=O)O)c(C)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.66 |
| Formel vægt | 217.0585 g/mol |
| Vis mere |