missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Chloro-2-fluoro-5-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-(trifluoromethyl)-3(2H)-pyridazinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chloro-2-fluoro-5-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-(trifluoromethyl)-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 188489-05-6 |
| Molekylær formel | C12H7ClF4N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClF4N2O2/c1-5-6(12(15,16)17)4-18-19(11(5)21)9-3-10(20)7(13)2-8(9)14/h2-4,20H,1H3 |
| SMIL | CC1=C(C=NN(C1=O)c2cc(O)c(Cl)cc2F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-(4-chloro-2-fluoro-5-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridazin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.64 |
| Formel vægt | 322.0132 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?