Få mere at vide
2-(4-klor-1H-pyrazol-1-yl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30340274
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30340274 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30340274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41870850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
CAS 1003992-83-3
Molekylær formel C5H7N2OCl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H7ClN2O/c6-5-3-7-8(4-5)1-2-9/h3-4,9H,1-2H2
SMIL OCCn1cc(Cl)cn1
IUPAC navn 2-(4-chloropyrazol-1-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 146.57
Formel vægt 146.0247