Få mere at vide
2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid |
| CAS | 4547-57-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid, Bufexamac Imp. A (EP), Bufexamac Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCCCOc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-butoxyphenyl)acetic acid |
| Vis mere |