Få mere at vide
2,4-Butanesultone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Butanesultone |
| CAS | 1121-03-5 |
| Molekylær formel | C4 H8 O3 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Methyl-1,2λ6-oxathiolane-2,2-dione, 3-Methyloxathiolane 2,2-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3S/c1-4-2-3-7-8(4,5)6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | O=S1(=O)OCCC1C |
| IUPAC navn | 3-methyloxathiolane 2,2-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.169 |
| Formel vægt | 136.019 |