missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Butanesultone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Butanesultone |
| CAS | 1121-03-5 |
| Molekylær formel | C4 H8 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Methyl-1,2λ6-oxathiolane-2,2-dione, 3-Methyloxathiolane 2,2-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3S/c1-4-2-3-7-8(4,5)6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | O=S1(=O)OCCC1C |
| IUPAC navn | 3-methyloxathiolane 2,2-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.169 |
| Formel vægt | 136.019 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?