Få mere at vide
2-[(4-Bromophenyl)methyl]-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Bromophenyl)methyl]-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole |
| CAS | 176324-85-9 |
| Molekylær formel | C12H14BrNO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14BrNO/c1-12(2)8-15-11(14-12)7-9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)COC(=N1)Cc2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[(4-bromophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.15 |
| Formel vægt | 267.0259 |