Få mere at vide
2-(4-Bromophenyl)ethylamin, 98%
Artikelnummer. 15450539
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450539 25 g 25g
15440539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63706.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 73918-56-6 | C8H11BrN | 201,09 g/mol
4-Bromphenethylamin blev anvendt i syntesen af pyrazinoisoquinolinderivater og N-2-(4-bromphenyl)ethylchloracetamid. Det blev også brugt til syntese af alkylarylaminosufider ved anvendelse af elementært svovl og forskellige halogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromphenethylamin blev anvendt i syntesen af pyrazinoisoquinolinderivater og N-2-(4-bromphenyl)ethylchloracetamid. Det blev også brugt til syntese af alkylarylaminosufider ved anvendelse af elementært svovl og forskellige halogenider.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73918-56-6
Molekylær formel C8H11BrN
Molekylvægt (g/mol) 201.09
MDL nummer MFCD00008189
InChI nøgle ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-bromophenethylamine, 2-4-bromophenyl ethylamine, 2-4-bromophenyl ethanamine, p-bromophenethylamine, 2-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-amine, 4-bromophenylethylamine, 4-bromobenzeneethanamine, 1-amino-2-4-bromophenyl ethane
PubChem CID 533915
SMIL [NH3+]CCC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenyl)ethylamine
Farve Farveløs
Tæthed 1.290 g/mL
Kogepunkt 63 °C til 72 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.574
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)ethanamin
Formel vægt 200.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske