Få mere at vide
2-(4-Bromophenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392576 1 g 1g
11302586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08554.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68047-37-0
Molekylær formel C18H11BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 351.203
MDL nummer MFCD00050980
InChI nøgle VZEIYIPOCFGTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl-5-1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, unii-3fs9b9sgx8, 3fs9b9sgx8, 2-4-bromophenyl-5-naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-1-naphthalenyl, 5-4-bromophenyl-2-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2-1-naphthyl-5-4-bromophenyl-1,3,4-oxadiazole
PubChem CID 631794
IUPAC navn 2-(4-bromophenyl)-5-naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)Br
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
Smeltepunkt 146°C to 149°C
Mængde 1 g
Formel vægt 351.2
Procent renhed 99%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.