Få mere at vide
2-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 1057279-05-6 |
| Molekylær formel | C15H14BrN |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14BrN/c16-14-5-7-15(8-6-14)17-10-9-12-3-1-2-4-13(12)11-17/h1-8H,9-11H2 |
| SMIL | Brc1ccc(cc1)N2CCc3ccccc3C2 |
| IUPAC navn | 2-(4-bromophenyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.18 |
| Formel vægt | 287.031 |