Få mere at vide
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran, 98%
Artikelnummer. 11495660
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495660 50 g 50g
11485660 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495660 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25914.18
CAS: 36603-49-3 | C11H13BrO2 | 257,127 g/mol
2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran kan bruges til at fremstille 4-brom-phenol ved en temperatur på 20 °C. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2
-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran kan bruges til at fremstille 4-brom-phenol ved en temperatur på 20 °C. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36603-49-3
Molekylær formel C11H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 257.127
MDL nummer MFCD00091551
InChI nøgle MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydropyran, 2-4-bromophenoxy oxane, 2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydro, 2-4'-bromophenoxy-tetrahydropyran, 4-bromophenyl thp ether, acmc-209inn, bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy-tetrahydropyran
PubChem CID 4646436
IUPAC navn 2-(4-bromphenoxy)oxan
SMIL C1CCOC(C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran
Smeltepunkt 55 °C til 58 °C
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 257.13
Procent renhed 98%