Få mere at vide
2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine |
| CAS | 2474-07-9 |
| Molekylær formel | C10 H14 Br N O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14BrNO/c1-12(2)7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCOc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-bromophenoxy)-N,N-dimethylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.13 |
| Formel vægt | 243.0259 |