Få mere at vide
2-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylethylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708645
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10708645 1 g 1g
10653055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10708645 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51510DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2474-07-9
Molekylær formel C10H14BrNO
Molekylvægt (g/mol) 244.13
MDL nummer MFCD00274471
InChI nøgle MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylethylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Synonym 4-hydroxybutyl acrylate, acrylic acid 4-hydroxybutyl ester, hydroxybutyl acrylate, 1,4-butanediol monoacrylate, 2-propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester, unii-4o2a4het1x, 4o2a4het1x, hydroxybutylacrylate, 4-hydroxybutylacrylate, 4-hydroxy-butyl acrylate
SMIL CN(C)CCOC1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC navn 4-hydroxybutylprop-2-enoat
PubChem CID 75588
Formel vægt 244.13
Procent renhed 97%