missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylethylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10653055
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10653055

Brand: Thermo Scientific Maybridge CC51510DE

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 2474-07-9
Molekylær formel C10H14BrNO
Molekylvægt (g/mol) 244.13
MDL nummer MFCD00274471
InChI nøgle MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylethylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Synonym 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethylamine, 2-4-bromophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-n,n-dimethylethoxy phenylbromide, 4-2-n,n-dimethylaminoethoxy phenylbromide, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, n-2-4-bromophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl, 4-2-dimethylaminoethoxy bromobenzene
SMIL CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)Br
IUPAC navn 2-(4-bromphenoxy)-N,N-dimethylethanamin
PubChem CID 213877
Formel vægt 244.13
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.