Få mere at vide
2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30050257
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050257 25 mg
30050012 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050257 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.230025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(4-bromomethylphenyl)benzonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
CAS 114772-54-2
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H10 Br N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-(4'-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-(bromomethyl)biphenyl, 2'-(Cyano)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 2'-Cyano-4-(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4-(2-Cyanophenyl)benzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4-Bromomethyl-2'-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl, 4'-Bromomethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
SMIL BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
IUPAC navn 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 272.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 270,9997 g/mol