missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(4-Bromomethyl)phenyl]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Bromomethyl)phenyl]pyridine |
| CAS | 52199-24-3 |
| Molekylær formel | C12H10BrN |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(2-Pyridyl)benzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10BrN/c13-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2 |
| SMIL | BrCc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 2-[4-(bromomethyl)phenyl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.12 |
| Formel vægt | 246.9997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?