Få mere at vide
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid |
| CAS | 111128-12-2 |
| Molekylær formel | C10H11BrO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-(Bromomethyl)-alpha-methylbenzeneacetic Acid, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic Acid, 2-[p-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(bromomethyl)phenyl]propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.1 |
| Formel vægt | 241.9942 |