Få mere at vide
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionsyre, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid |
| Smeltepunkt | 126 °C til 130 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Formel vægt | 243.1 |
| Procent renhed | 96% |