Få mere at vide
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid, 96%
Artikelnummer. 15447258
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447258 5 g 5g
15457258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60763.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111128-12-2 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111128-12-2
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.1
MDL nummer MFCD02093445
InChI nøgle QQXBRVQJMKBAOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromomethyl phenyl propanoic acid, 2-4-bromomethyl phenyl propionic acid, 2-4-bromomethyl phenylpropionic acid, 2-4-bromomethyl-phenyl-propionic acid, 4-bromomethyl hydratropic acid, 2-4-bromomethyl phenyl propanic acid, 2-p-bromomethyl phenyl propionic acid, 2-4'-bromomethylphenyl propionic acid, 2-4-bromomethyl phenylproplonic acid
PubChem CID 2733978
IUPAC navn 2-[4-(brommethyl)phenyl]propansyre
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)CBr)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 243.1
Procent renhed 96%