missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethyl Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethyl Iodide |
| CAS | 916516-91-1 |
| Molekylær formel | C8H7BrClI |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-chloro-1-(2-iodoethyl)-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrClI/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMIL | Clc1cc(Br)ccc1CCI |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-chloro-1-(2-iodoethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.4 |
| Formel vægt | 343.8464 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?