Få mere at vide
2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanol |
| CAS | 916516-90-0 |
| Molekylær formel | C8H8BrClO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-chloro-benzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrClO/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2 |
| SMIL | OCCc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-bromo-2-chlorophenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.51 |
| Formel vægt | 233.9447 |