Få mere at vide
2,4'-Bisphenol A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-Bisphenol A |
| CAS | 837-08-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H16 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phenol, 2-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-, Phenol, 2,4'-isopropylidenedi- (8CI), 2-[1-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenol, 2,4'-Bisphenol A, 2,4'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane, 2,4'-Isopropylidenebisphenol, 2,4'-Isopropylidenediphenol, 2-(2-Hydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)propane, 4-[2-(2-Hydroxyphenyl)-2-propyl]phenol, o,p-Diphenylolpropane, o,p'-Bisphenol A, o,p'-Dian |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-7-9-12(16)10-8-11)13-5-3-4-6-14(13)17/h3-10,16-17H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccccc2O |
| IUPAC navn | 2-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.29 |
| Vis mere |