Få mere at vide
2,4-bis-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10618160
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10618160 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10618160 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00277DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
CAS 188781-46-6
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H2F6N2O2
Mængde 1 g
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2,4-bis trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
InChI nøgle RUHKDOFTFCXTBX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC navn 2,4-bis(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 260.095
PubChem CID 10539242
Formel vægt 260.1
Procent renhed 95%