Få mere at vide
2,4-bis-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylsyreethylester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371130
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10371130 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10371130 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00269DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
CAS 188781-15-9
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H6F6N2O2
Mængde 1 g
Synonym ethyl 2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid ethyl ester, 2,4-bis trifluoromethyl-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-bis-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-bis-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-trifluoromethyl-5-pyrimidine carboxylate
InChI nøgle SRFVAGSJHJMMME-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl-2,4-bis(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 288.149
PubChem CID 10493558
Formel vægt 288.15
Procent renhed 97%