Få mere at vide
2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| CAS | 5046-19-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 N3 O6 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. D (EP), Furosemide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O6S/c18-27(23,24)16-7-13(17(21)22)14(19-9-11-3-1-5-25-11)8-15(16)20-10-12-4-2-6-26-12/h1-8,19-20H,9-10H2,(H,21,22)(H2,18,23,24) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1NCc3occc3 |
| IUPAC navn | 2,4-bis(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Vis mere |