missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Bis(acetylamino)-2,4,6-trideoxy-D-galactose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Bis(acetylamino)-2,4,6-trideoxy-D-galactose |
| CAS | 68567-47-5 |
| Molekylær formel | C10H18N2O5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(14)9(12-7(3)16)10(17)8(4-13)11-6(2)15/h4-5,8-10,14,17H,1-3H3,(H,11,15)(H,12,16)/t5-,8+,9+,10-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)C)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)C=O |
| IUPAC navn | N-[(2R,3S,4S,5R)-4-acetamido-3,5-dihydroxy-1-oxohexan-2-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.26 |
| Formel vægt | 246.1216 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?