Få mere at vide
2,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1-pentene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1-pentene |
| CAS | 13464-24-9 |
| Molekylær formel | C18H20O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4,4'-(1,1-Dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bis[phenol], 4-Methyl-2,4-bis(p-hydroxyphenyl)pent-1-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-13(14-4-8-16(19)9-5-14)12-18(2,3)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1,12H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(C)(CC(=C)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[4-(4-hydroxyphenyl)-4-methylpent-1-en-2-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.35 |
| Formel vægt | 268.1463 |