Få mere at vide
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, Mikromol™
Beskrivelse
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol |
| CAS | 5-6-2934 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. A (EP), Propofol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C |
| IUPAC navn | 2,4-di(propan-2-yl)phenol |
| Vis mere |