Få mere at vide
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052293
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052293 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052293 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol
CAS 5-6-2934
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. A (EP), Propofol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3
SMIL CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C
IUPAC navn 2,4-di(propan-2-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 178.1358 g/mol