Få mere at vide
2,4'-Bipyridin, TRC
Artikelnummer. 30337803
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337803 1 g
1 options
Artikelnummer. 30337803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5921831G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4'-Bipyridine
CAS 581-47-5
Molekylær formel C10H8N2
Mængde 1 g
Synonym 2,4'-Bipyridyl, 2,4'-Dipyridine, 2,4'-Dipyridyl, 2-(Pyridin-4-yl)pyridine, 2-Pyridin-4-ylpyridine, 4-(2-Pyridyl)pyridine
InChI formel InChI=1S/C10H8N2/c1-2-6-12-10(3-1)9-4-7-11-8-5-9/h1-8H
SMIL c1ccc(nc1)c2ccncc2
IUPAC navn 2-pyridin-4-ylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 156.18
Formel vægt 156.0687