missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4'-Bipyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-Bipyridine |
| CAS | 581-47-5 |
| Molekylær formel | C10H8N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4'-Bipyridyl, 2,4'-Dipyridine, 2,4'-Dipyridyl, 2-(Pyridin-4-yl)pyridine, 2-Pyridin-4-ylpyridine, 4-(2-Pyridyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c1-2-6-12-10(3-1)9-4-7-11-8-5-9/h1-8H |
| SMIL | c1ccc(nc1)c2ccncc2 |
| IUPAC navn | 2-pyridin-4-ylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vægt | 156.0687 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?