Få mere at vide
2,4'-Bipyridin, 97%
Artikelnummer. 15493667
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493667 250 mg 250mg
11367139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15493667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27366.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 581-47-5 | C10H8N2 | 156,188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 581-47-5
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.188
MDL nummer MFCD00006217
InChI nøgle RMHQDKYZXJVCME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4'-bipyridine, 2,4'-dipyridyl, 4-pyridylpyridine, 2,4'-bipyridyl, 2,4-bipyridyl, 2,4'-dipyridine, unii-c6sn6ru851, ccris 3428, 2-4-pyridyl pyridine, 4-pyridyl-2-pyridine
PubChem CID 68488
IUPAC navn 2-pyridin-4-ylpyridin
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4'-Bipyridine
Smeltepunkt 59 °C til 63 °C
Kogepunkt 281 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 156.19
Procent renhed 97%