Få mere at vide
2-(4-Benzylpiperidino)-1-ethanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10172782
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10172782 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10172782 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00719DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Benzylpiperidino)-1-ethanamine
CAS 25842-32-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H22N2
MDL nummer MFCD03659719
Mængde 1 g
Synonym 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethanamine, 2-4-benzylpiperidino-1-ethanamine, 1-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethylamine, 1-piperidineethanamine,4-phenylmethyl, 2-4-benzyl-piperidin-1-yl-ethylamine, n-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperdin-1-yl ethylamine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethan-1-amine, 2-4-phenylmethyl piperidin-1-yl ethanamine
InChI nøgle PCNDXYHWLSHXMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL NCCN1CCC(CC2=CC=CC=C2)CC1
IUPAC navn 2-(4-benzylpiperidin-1-yl)ethan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 218.34
PubChem CID 2779831
Formel vægt 218.34
Procent renhed 97%