Få mere at vide
2-(4-benzyloxyphenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30342299
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30342299 5 g
1 options
Artikelnummer. 30342299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2876705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
CAS 61439-59-6
Molekylær formel C15 H16 O2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16H,10-12H2
SMIL OCCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 2-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Formel vægt 228.115