Få mere at vide
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol, 98+%
Artikelnummer. 11364086
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364086 5 g 5g
11374086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19217.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61439-59-6 | C15H16O2 | 228,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61439-59-6
Molekylær formel C15H16O2
Molekylvægt (g/mol) 228.29
MDL nummer MFCD00017532
InChI nøgle JCUJAHLWCDISCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-benzyloxyphenyl ethanol, 2-4-benzyloxy phenyl ethanol, p-benzyloxy phenethyl alcohol, 4-benzyloxyphenylethyl alcohol, 4-benzyloxyphenethyl alcohol, 4-benzyloxy phenethylalcohol, benzeneethanol, 4-phenylmethoxy, 2-p-benzyloxyphenyl ethanol, 4-benzyloxy phenethyl alcohol
PubChem CID 3017260
IUPAC navn 2-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanol
SMIL OCCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Smeltepunkt 85°C to 87°C
Mængde 5 g
Beilstein 2054624
Formel vægt 228.29
Procent renhed ≥98%